Learn More
Chlorure de (4-fluorophényl)méthanesulfonyle, TRC
Code produit 30392102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30392102 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30392102 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF621578500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS 103360-04-9
Formule moléculaire C7H6ClFO2S
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H6ClFO2S/c8-12(10,11)5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
SMILES Cl[S](CC1=CC=C(F)C=C1)(=O)=O
Nom IUPAC Chlorure de (4-fluorophényl)méthanesulfonyl
Poids moléculaire (g/mol) 208.64
Poids de la formule 207.98