Learn More
Sulfone de 4-fluorophényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifica
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluorophenyl sulfone |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 97.0°C to 100.0°C |
| Couleur | Marron à blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (FC6H4)2SO2 |
| Quantité | 25 g |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.