Learn More
Sulfone de 4-fluorophényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10656714 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10656714 100 g Flacon en verre 100g
10654962 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10656714 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119621000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 383-29-9 | C12H8F2O2S | 254.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 383-29-9
Formule moléculaire C12H8F2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 254.25
Numéro MDL MFCD00000350
Clé InChI PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorophenyl sulfone, bis p-fluorophenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbis fluorobenzene, bis 4-fluorophenyl sulfone, 4,4'-difluorodiphenyl sulfone, 4-fluorophenyl sulphone, 4-fluorophenylsulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-fluoro, 4,4'-difluorodiphenyl sulphone
CID PubChem 67842
Nom IUPAC 1-fluoro-4-(4-fluorophényl)sulfonylbenzène
SMILES FC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophenyl sulfone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 97.0°C to 100.0°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (FC6H4)2SO2
Quantité 100 g
Poids de la formule 254.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre