Learn More
4-Hydrate de fluorophénylglyoxal, 98 %, base de poids sec, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359136 1 g 1g
11369136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359136 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20272.03
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 403-32-7 | C8H5FO2 | 152.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 403-32-7
Formule moléculaire C8H5FO2
Poids moléculaire (g/mol) 152.12
Numéro MDL MFCD01733156
Clé InChI IPWSCROFORAGJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-fluorophenyl-2-oxoacetaldehyde, 4-fluorophenylglyoxal, benzeneacetaldehyde, 4-fluoro-alpha-oxo, 4-fluoro-phenyl-oxo-acetaldehyde, 4-fluoro-alpha-oxobenzeneacetaldehyde, 4-fluorophenyl oxo acetaldehyde, p-fluorophenylglyoxal, p-fluorophenyl glyoxal, 4-fluorophenyl glyoxal, 1-4-fluorophenyl glyoxal
CID PubChem 101249
Nom IUPAC 2-(4-fluorophényl)-2-oxoacétaldéhyde
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Point de fusion 84°C to 88°C
Notes de pourcentage du dosage (poids sec)
Quantité 1 g
Beilstein 2354778
Poids de la formule 152.13 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%