Learn More
4-fluorophénylhydrazine de chlorhydrate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497507 5 g 5g
11407517 25 g 25g
11417517 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15624.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 823-85-8 | C6H8ClFN2 | 162.59 g/mol
4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride is used as a chemical intermediate in the pharmaceutica1ls particularly of tryptamine drugs used in the treatment of migraine and cluster headaches. It is used to prepare agrochemical, and other chemical. It is used to detect sugars and aldehydes in analytical chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 4-fluorophénylhydrazine est utilisé comme intermédiaire chimique dans l’industrie pharmaceutique, en particulier dans les médicaments à base de tryptamine utilisés dans le traitement des migraines et de l’algie vasculaire de la face. Il est utilisé pour préparer des produits agrochimiques et d’autres produits chimiques. Il est utilisé pour détecter les sucres et les aldéhydes en chimie analytique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 823-85-8
Formule moléculaire C6H8ClFN2
Poids moléculaire (g/mol) 162.59
Numéro MDL MFCD00012942
Clé InChI FEKUXLUOKFSMRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenylhydrazine hcl, 1-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine hcl, p-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 4-fluorphenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine monohydrochloride, p-fluorophenylhydrazine hcl, hydrazine, 4-fluorophenyl-, monohydrochloride
CID PubChem 69981
Nom IUPAC hydrogen (4-fluorophenyl)hydrazine chloride
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=C(F)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼265°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 3627721
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 162.6
Pourcentage de pureté 98%