Learn More
4-fluorophénylsulfonylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438757 5 g 5g
11428757 1 g 1g
11448757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19916.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 32083-66-2 | C8H6FNO2S | 199.199 g/mol
4-Fluorophenylsulfonylacetonitrile is used to produce 3-(4-fluoro-benzenesulfonyl)-thiophen-2-ylamine with [1,4]dithiane-2,5-diol. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-Fluorophénylsulfonylacétonitrile est utilisé pour produire du 3-(4 -Fluoro-benzènesulfonyle)-thiophén-2-ylamine avec du [1,4]dithiane-2,5-diol. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32083-66-2
Formule moléculaire C8H6FNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 199.199
Numéro MDL MFCD00179339
Clé InChI WBXJZTLPEMITJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorobenzenesulfonyl acetonitrile, 2-4-fluorophenyl sulfonyl acetonitrile, 4-fluorobenzenesulphonyl acetonitrile, 4-fluorophenyl sulfonyl acetonitrile, 2-4-fluorobenzenesulfonyl acetonitrile, 4-fluorophenylsulfonylacetonitrile, 4-fluorobenzenesulfonylacetonitrile, 2-4-fluorophenyl sulfonylacetonitrile, 4-fluorophenylsulfonyl acetonitrile
CID PubChem 565732
Nom IUPAC 2-(4-Fluorophényl)sulfonylacétonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1F)S(=O)(=O)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophenylsulfonylacetonitrile
Point de fusion 89°C to 93°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 199.2
Pourcentage de pureté 97%