Learn More
Acide (4-fluorophénylthio)acétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404207
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11404207 1 g 1g
11414207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11404207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19658.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 332-51-4 | C8H7FO2S | 186.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 332-51-4
Formule moléculaire C8H7FO2S
Poids moléculaire (g/mol) 186.2
Numéro MDL MFCD00219825
Clé InChI HQEROVXUKINLPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_004918, acmc-20apn5, 4-fluoro-phenylsulfanyl-acetic acid, 2-4-fluorophenyl sulfanylacetic acid
CID PubChem 736197
Nom IUPAC Acide2-(4-fluorophényl)sulfanylacétique
SMILES C1=CC(=CC=C1F)SCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Fluorophenylthio)acetic acid
Point de fusion 76°C to 79°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%