Learn More
Acide 4-fluorophtalique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15484187
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15484187 1 g 1g
15494187 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31597.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 320-97-8 | C8H5FO4 | 184.12 g/mol
4-Fluorophthalic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-fluorophtalique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 320-97-8
Formule moléculaire C8H5FO4
Poids moléculaire (g/mol) 184.12
Numéro MDL MFCD06208213
Clé InChI OMCXTFVBNCFZMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-fluoro, 5-fluorophtalic acid, 5-fluorophthalic acid, 4-fluorobenzene-1,2-dioic acid, 3-fluorophthalicacid, pubchem1406, rarechem al bo 0829, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-fluoro
CID PubChem 15312
Nom IUPAC acide 4-fluorophtalique
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophthalic acid
Point de fusion 154°C to 158°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 184.12
Pourcentage de pureté 98%