Learn More
Anhydride 4-fluorophtalique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459287 25 g 25g
11449287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21352.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 319-03-9 | C8H3FO3 | 166.11 g/mol
4-Fluorophthalic anhydride is used in the preparation of 5-fluoro-2-pyridin-3-ylmethyl-isoindole-1,3-dione by reacting with C-pyridin-3-yl-methylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride 4-fluorophtalique est utilisé dans la préparation de la 5-fluoro-2-pyridine-3-ylméthyl-isoindole-1,3-dione en réagissant avec la C-pyridine-3-yl-méthylamine.
Solubilité
Soluble dans lʼhydroxyde de sodium.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 319-03-9
Formule moléculaire C8H3FO3
Poids moléculaire (g/mol) 166.11
Numéro MDL MFCD00191363
Clé InChI XVMKZAAFVWXIII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorophthalic anhydride, 5-fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 5-fluoro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 5-fluoro, 4-fluorophthalicanhydride, 4-fluorophthalic acid anhydride, 5-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-fluorobenzene-1,2-dicarboxylic anhydride, 5-fluoro-isobenzofuran-1,3-dione
CID PubChem 67572
Nom IUPAC 5-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES FC1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophthalic anhydride
Point de fusion 74°C to 79°C
Densité 1.5
Point d’ébullition 147°C to 149°C (20 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 131281
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in sodium hydroxide.
Poids de la formule 166.11
Pourcentage de pureté 98%