Learn More
Hydrochlorure 4-fluoropiperidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399969 250 mg 250mg
11309979 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399969 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25755.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 57395-89-8 | C5H11ClFN | 139.598 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57395-89-8
Formule moléculaire C5H11ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 139.598
Numéro MDL MFCD03452786
Clé InChI IXENWFQXVCOHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoropiperidine hydrochloride, 4-fluoropiperidine hcl, 4-fluoropiperidinehydrochloride, acmc-1auoh, 4-fluoro-piperidine hydrochloride, 4-fluoranylpiperidine hydrochloride, piperidine, 4-fluoro-, hydrochloride, 78197-27-0 4-fluoropiperidine hydrochloride
CID PubChem 2759158
Nom IUPAC 4-fluoropiperidine ; hydrochloride
SMILES C1CNCCC1F.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoropiperidine hydrochloride
Point de fusion 161°C to 163°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 139.6
Pourcentage de pureté 95%