Learn More
4’-Fluoropropiophénone, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-Fluoropropiophenone |
| Densité | 1.096 |
| Point d’ébullition | 100°C to 102°C (22 mmHg) |
| Point d’éclair | 76°C (168°F) |
| Indice de réfraction | 1.5059 |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 1210310 |
| Poids de la formule | 152.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |