Learn More
4’-Fluoropropiophénone, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473317 50 g 50g
11463317 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11473317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16219.18
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 456-03-1 | C9H9FO | 152.168 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 456-03-1
Formule moléculaire C9H9FO
Poids moléculaire (g/mol) 152.168
Numéro MDL MFCD00000356
Clé InChI QIJNVLLXIIPXQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl propan-1-one, p-fluoropropiophenone, 4-fluoropropiophenone, ethyl 4-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl, propiophenone, 4'-fluoro, para-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl-1-propanone, 4;-fluoropropiophenone
CID PubChem 68004
Nom IUPAC 1-(4-fluorophényl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Fluoropropiophenone
Densité 1.096
Point d’ébullition 100°C to 102°C (22 mmHg)
Point d’éclair 76°C (168°F)
Indice de réfraction 1.5059
Quantité 50 g
Beilstein 1210310
Poids de la formule 152.17
Pourcentage de pureté ≥97%