Learn More
4-fluororésorcinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486888 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15486888 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60426.ME
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluororesorcinol
CAS 103068-41-3
Point de fusion 96°C to 100°C
Formule moléculaire C6H5FO2
Numéro MDL MFCD03789074
Quantité 500 mg
Synonyme 4-fluororesorcinol, 4-fluoro-1,3-benzenediol, 1-fluoro-2,4-dihydroxybenzene, 4-fluoro-1,3-dihydroxybenzene, 1,3-benzenediol, 4-fluoro, 2,4-dihydroxyfluorobenzene, 4fluororesorcinol, pubchem22656, 4-fluoroben-zene-1,3-diol
Clé InChI XPOIJNIQXJYQOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)F
Nom IUPAC 4-fluorobenzène-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 128.102
CID PubChem 10558640
Poids de la formule 128.1
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluororesorcinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluororesorcinol