Learn More
4-Fluororésorcinol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluororesorcinol |
| CAS | 103068-41-3 |
| Formule moléculaire | C6H5FO2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 4-Fluoro-1,3-benzenediol, 4-Fluoro-1,3-dihydroxybenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5FO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H |
| SMILES | Oc1ccc(F)c(O)c1 |
| Nom IUPAC | 4-fluorobenzène-1,3-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.1 |
| Poids de la formule | 128.0274 |