Learn More
4-Fluorosalicylic acid, 96%, Thermo Scientific™
Code produit 10034317 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10034317 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10034317 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429940010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorosalicylic acid
CAS 345-29-9
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 187.0°C to 189.0°C
Couleur Orange à blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H5FO3
Numéro MDL MFCD00153168
Quantité 1 g
Synonyme 4-fluorosalicylic acid, 4-fluorosalicyclic acid, 2-hydroxy-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-hydroxy-benzoic acid, fluorohydroxybenzoicacid5, benzoic acid, 4-fluoro-2-hydroxy, 4-fluorosalicylicacid, zlchem 109, pubchem3493
Clé InChI TTZOLDXHOCCNMF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1O
Nom IUPAC Acide 4-fluoro-2-hydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 156.11
CID PubChem 67661
Poids de la formule 156.11
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluorosalicylic Acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.