Learn More
Acide 4-fluorosalicylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441577
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11441577 25 g 25g
11421577 1 g 1g
11431577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11441577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24992.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 345-29-9 | C7H5FO3 | 156.11 g/mol
4-Fluorosalicylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-fluorosalicylique est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les matières tinctoriales.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 345-29-9
Formule moléculaire C7H5FO3
Poids moléculaire (g/mol) 156.11
Numéro MDL MFCD00153168
Clé InChI TTZOLDXHOCCNMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorosalicylic acid, 4-fluorosalicyclic acid, 2-hydroxy-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-hydroxy-benzoic acid, fluorohydroxybenzoicacid5, benzoic acid, 4-fluoro-2-hydroxy, 4-fluorosalicylicacid, zlchem 109, pubchem3493
CID PubChem 67661
Nom IUPAC Acide 4-fluoro-2-hydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorosalicylic acid
Point de fusion 186°C to 190°C
Quantité 25 g
Beilstein 2209124
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 156.11
Pourcentage de pureté 98%