Learn More
4-fluorostyrène, 97+ %, stab. avec 0,1 % 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Fluorostyrene, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4-fluorostyrène est une matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C. Tenir à l’écart des acides, des bases, des agents oxydants, des halogènes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluorostyrene |
| Note relative au nom | stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol |
| Point de fusion | -36°C |
| Densité | 1.024 |
| Point d’ébullition | 145°C to 148°C |
| Point d’éclair | 26°C (78°F) |
| Odeur | Recognizable |
| Indice de réfraction | 1.515 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Afficher plus |