Learn More
4-fluorostyrène, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10321084 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10321084 1 g Flacon en verre 1g
10327780 10 g Flacon en verre -
10493585 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10321084 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 168340010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 405-99-2 | C8H7F | 122.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 405-99-2 , 98-29-3
Formule moléculaire C8H7F
Poids moléculaire (g/mol) 122.14
Numéro MDL MFCD00000361
Clé InChI JWVTWJNGILGLAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinylbenzene, p-fluorostyrene, benzene, 1-ethenyl-4-fluoro, styrene, p-fluoro, para-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinyl-benzene, 4-fluoro-styrene, acmc-1cszp
CID PubChem 67883
Nom IUPAC 1-éthényl-4-fluorobenzène
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorostyrene
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0240g/mL
Point d’ébullition 145°C to 148°C
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHC6H4F
Indice de réfraction 1.5140 to 1.516
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.024
Stabilisateur 0.1% tert.-butylcatechol
Poids de la formule 122.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluorostyrene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.