Learn More
4-fluorothiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448227 100 g 100g
11428227 5 g -
11438227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11448227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17600.22
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 371-42-6 | C6H5FS | 128.164 g/mol
It is used in the synthesis of Bicalutamide, an anti-cancer drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse du Bicalutamide, un médicament anti-cancéreux.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Tenir à l’écart des agents oxydants et de l’air. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 371-42-6
Formule moléculaire C6H5FS
Poids moléculaire (g/mol) 128.164
Numéro MDL MFCD00004846
Clé InChI OKIHXNKYYGUVTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorothiophenol, p-fluorothiophenol, 4-fluorobenzene-1-thiol, 4-fluoro thiophenol, p-fluorophenyl mercaptan, benzenethiol, 4-fluoro, 4-fluoro-benzenethiol, 4-mercaptofluorobenzene, 4-fluorthiophenol, p-fluoro-thiophenol
CID PubChem 67789
Nom IUPAC 4-fluorobenzénéthiol
SMILES C1=CC(=CC=C1F)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorothiophenol
Densité 1.203
Point d’ébullition 170°C to 172°C
Point d’éclair 57°C (135°F)
Odeur Unpleasant
Notes de pourcentage du dosage (Poids sec), eau < 7 %
Indice de réfraction 1.55
Quantité 100 g
Numéro UN UN3071
Beilstein 1446350
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté ≥98%