Learn More
4-fluorothiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15730799 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15730799 50 g Flacon en verre 50g
10580591 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15730799 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119650500
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 371-42-6 | C6H5FS | 128.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 371-42-6
Formule moléculaire C6H5FS
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Numéro MDL MFCD00004846
Clé InChI OKIHXNKYYGUVTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorothiophenol, p-fluorothiophenol, 4-fluorobenzene-1-thiol, 4-fluoro thiophenol, p-fluorophenyl mercaptan, benzenethiol, 4-fluoro, 4-fluoro-benzenethiol, 4-mercaptofluorobenzene, 4-fluorthiophenol, p-fluoro-thiophenol
CID PubChem 67789
Nom IUPAC 4-fluorobenzénéthiol
SMILES C1=CC(=CC=C1F)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorothiophenol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 54g/mL
Point d’éclair 54°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4SH
Indice de réfraction 1.5480 to 1.5500
Quantité 50 g
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide