Learn More
4-Fluorothiophénol, TRC
Code produit 30400810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400810 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30400810 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF48955010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorothiophenol
CAS 371-42-6
Formule moléculaire C6H5FS
Quantité 10 g
Synonyme Benzenethiol, 4-fluoro-, Benzenethiol, p-fluoro- (7CI,8CI), 4-Fluorobenzenethiol, (4-Fluorophenyl)thiol, 4-Fluorophenyl mercaptan, 4-Fluorothiophenol, NSC 77081, p-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
Formule InChI InChI=1S/C6H5FS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
SMILES Fc1ccc(S)cc1
Nom IUPAC 4-fluorobenzénéthiol
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Poids de la formule 128.0096