Learn More
4-Fluorothiophénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluorothiophenol |
| CAS | 371-42-6 |
| Formule moléculaire | C6H5FS |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Benzenethiol, 4-fluoro-, Benzenethiol, p-fluoro- (7CI,8CI), 4-Fluorobenzenethiol, (4-Fluorophenyl)thiol, 4-Fluorophenyl mercaptan, 4-Fluorothiophenol, NSC 77081, p-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5FS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H |
| SMILES | Fc1ccc(S)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-fluorobenzénéthiol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.17 |
| Poids de la formule | 128.0096 |