Learn More
Acide 4-(Fmoc-amino)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499597 250 mg 250mg
15479597 1 g 1g
15489597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15499597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52828.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 185116-43-2 | C22H17NO4 | 359.381 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 185116-43-2
Formule moléculaire C22H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 359.381
Numéro MDL MFCD00144888
Clé InChI VGSYYBSAOANSLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fmoc-4-abz-oh, fmoc-paba-oh, n-fmoc-4-aminobenzoic acid, 4-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino benzoic acid, 4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino benzoic acid, 4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino benzoic acid, ambotzfaa1645, fmoc-p-aminobenzoic acid, 4-fmoc-amino benzoic acid, chembl46378
CID PubChem 2756082
Nom IUPAC acide 4-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)benzoïque
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC4=CC=C(C=C4)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Fmoc-amino)benzoic acid
Quantité 250 mg
Beilstein 7722986
Poids de la formule 359.38
Pourcentage de pureté 97%