Learn More
Acide 4’-Formyl(1,1’-biphényl)-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10025222
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10025222 1 g 1g
10698535 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10025222 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01260DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 70916-98-2
Formule moléculaire C14H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Numéro MDL MFCD03424613
Clé InChI JCEAFZUEUSBESW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-formylphenyl benzoic acid, 4'-formylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-formyl-carboxylic acid, 4'-formyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl, 4-biphenyl-4'-formyl-carboxylicacid, pubchem10282
CID PubChem 2794722
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Formyl(1, 1'-biphenyl)-4-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC Acide 4-(4-formylphényl)benzoïque
Poids de la formule 226.23
Pourcentage de pureté 97%