Learn More
4-Formyl-2-nitrophénol, TRC
Code produit 30400549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400549 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30400549 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF7009205G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Formyl-2-nitrophenol
CAS 3011-34-5
Formule moléculaire C7H5NO4
Quantité 5 g
Synonyme 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, NSC 138267, 3-Nitro-4-hydroxybenzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-1-2-7(10)6(3-5)8(11)12/h1-4,10H
SMILES Oc1ccc(C=O)cc1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-nitrobenzaldé ne
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Poids de la formule 167.0219