Learn More
Acide 4-formyl-3,5-diméthyl-1H-pyrrole-2-carboxylique, TRC
Code produit 30403167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30403167 10 mg -
30402657 100 mg 100mg
30399121 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30403167 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF67125010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17120-26-2
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.16
SMILES Cc1[nH]c(C(=O)O)c(C)c1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-formyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-4-6(3-10)5(2)9-7(4)8(11)12/h3,9H,1-2H3,(H,11,12)
Poids de la formule 167.0582