Learn More
(4-Formyl-3-methoxyphenyl)boronic Acid, TRC
Code produit 30402386
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30402386 500 mg
30389431 250 mg
30402276 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30402386 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF754710500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 815620-00-9
Formule moléculaire C8H9BO4
Poids moléculaire (g/mol) 179.97
SMILES COc1cc(ccc1C=O)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Formyl-3-methoxyphenyl)boronic Acid
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8-4-7(9(11)12)3-2-6(8)5-10/h2-5,11-12H,1H3
Poids de la formule 180.0594