Learn More
Acide 4-formyl-3-(trifluorométhyl)benzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11471620
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1072944-24-1
Formule moléculaire C8H6BF3O3
Poids moléculaire (g/mol) 217.938
Numéro MDL MFCD09037498
Clé InChI OQDHNEKEJVPVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-formyl-3-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-formyl-3-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-formyl-3-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 5-borono-2-formylbenzotrifluoride, 4-borono-2-trifluoromethyl benzaldehyde, 3-trifluoromethyl-4-formylphenylboronic acid, acmc-2098oi, 4-formyl-3-trifluoromethyl phenyl boronicacid
CID PubChem 44755197
Nom IUPAC Acide [4-formyl-3-(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C=O)C(F)(F)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Formyl-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 200°C to 202°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 217.94
Pourcentage de pureté 95%