Learn More
(4-Formyl-5-hydroxy-6-méthylpyridine-3-yl) Hydre de phosphate de méthyle dihydrogène, TRC
Code produit 30003237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003237 5 g 5g
30010784 10 g 10g
17998384 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30003237 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF7005235G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41468-25-1
Formule moléculaire C8 H10 N O6 P . H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 265.16
Synonyme 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-, hydrate (1:1), 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-, monohydrate (9CI), MC 1, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate
Nom IUPAC (4-formyl-5-hydroxy-6-méthylpyridine-3-yl)phosphate de méthyle dihydrogène ; hydrater
SMILES O.Cc1ncc(COP(=O)(O)O)c(C=O)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H10NO6P.H2O/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14;/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14);1H2
Poids de la formule 265.0351