Learn More
(4-Formyl-5-hydroxy-6-méthylpyridine-3-yl) Hydre de phosphate de méthyle dihydrogène, TRC
Code produit 30010784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010784 10 g 10g
30003237 5 g 5g
17998384 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010784 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF70052310G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41468-25-1
Formule moléculaire C8 H10 N O6 P . H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 265.16
Synonyme 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-, hydrate (1:1), 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-, monohydrate (9CI), MC 1, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate
Nom IUPAC (4-formyl-5-hydroxy-6-méthylpyridine-3-yl)phosphate de méthyle dihydrogène ; hydrater
SMILES O.Cc1ncc(COP(=O)(O)O)c(C=O)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H10NO6P.H2O/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14;/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14);1H2
Poids de la formule 265.0351