Learn More
Ester méthylique de l'acide 4-formylbenzoïque, TRC
Code produit 30408047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30408047 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30408047 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF69741010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Formylbenzoic Acid Methyl Ester
CAS 1571-08-0
Formule moléculaire C9H8O3
Quantité 10 g
Synonyme Terephthalaldehydic Acid Methyl Ester, 4-(Methoxycarbonyl)benzaldehyde, 4-Carbomethoxybenzaldehyde, 4-Carboxybenzaldehyde Methyl Ester, 4-Formylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-formylbenzoate, Methyl Benzaldehyde-4-carboxylate, Methyl p-Formylbenzoate, Methyl Terephthalaldehydate, NSC 28459, Para(methoxycarbonyl)benzaldehyde, p-(Methoxycarbonyl)benzaldehyde, p-Carbomethoxybenzaldehyde, p-Formylbenzoic Acid Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(C=O)cc1
Nom IUPAC Méthylformylbenzoate4
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Poids de la formule 164.0473