Learn More
4'-Formylbiphényl-2-carbonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde |
| CAS | 135689-93-9 |
| Formule moléculaire | C14 H9 N O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-formyl-, 2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, 2'-Cyano-4-biphenylcarboxaldehyde, 2'-Cyano-4-formylbiphenyl, 4'-Formyl[1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-Formylbiphenyl-2-carbonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H9NO/c15-9-13-3-1-2-4-14(13)12-7-5-11(10-16)6-8-12/h1-8,10H |
| SMILES | O=Cc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N |
| Nom IUPAC | 2-(4-formylphényl)benzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 207.2274 |
| Poids de la formule | 207.0684 |