Learn More
Alfa Aesar™ Acide 4-formylnaphthalène-1-boronique, 95 %
Code produit 15439907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15439907 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15439907 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur H53143.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Formylnaphthalene-1-boronic acid
CAS 332398-52-4
Point de fusion 230°C
Formule moléculaire C11H9BO3
Numéro MDL MFCD01632205
Quantité 250 mg
Synonyme 4-formylnaphthalen-1-yl boronic acid, 4-formylnaphthalene-1-boronic acid, 4-formyl-1-naphthalene boronic acid, boronic acid, 4-formyl-1-naphthalenyl, boronic acid, b-4-formyl-1-naphthalenyl, acmc-209hzm, 4-formyl-1-naphthylboronic acid, 4-formyl-1-naphthaleneboronic acid, 4-formyl-1-naphtalene boronic acid, 4-formyl-1-naphthalenyl boronic acid
Clé InChI KBHGTTWVFRLPRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C=O)C=C1
Nom IUPAC (4-formylnaphthalen-1-yl)boronic acid
Poids moléculaire (g/mol) 200.00
CID PubChem 2773424
Poids de la formule 200
Pourcentage de pureté 95%