Learn More
Acide 4-formylphénoxyacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461708
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11461708 250 g 250g
11441708 10 g -
11451708 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11461708 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13960.30
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 22042-71-3 | C9H7O4 | 179.15 g/mol
4-Formylphenoxyacetic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-formylphénoxyacétique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol chaud jusqu’à quasi-transparence.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22042-71-3
Formule moléculaire C9H7O4
Poids moléculaire (g/mol) 179.15
Numéro MDL MFCD00016613
Clé InChI OYNIIKHNXNPSAG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-formylphenoxyacetic acid, 4-formylphenoxy acetic acid, 2-4-formylphenoxy acetic acid, p-formylphenoxyacetic acid, acetic acid, 4-formylphenoxy, acetic acid, 2-4-formylphenoxy, p-formylphenoxy acetic acid, 4-carboxymethyloxy benzaldehyde, 4-formyl phenoxy acetic acid, 4-formylphenoxyactic acid
CID PubChem 89177
Nom IUPAC Acide 2-(4-formylphénoxy)acétique
SMILES [O-]C(=O)COC1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Formylphenoxyacetic acid
Point de fusion 193°C to 198°C
Quantité 250 g
Beilstein 779885
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hot methanol within almost transparency.
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 98%