Learn More
Chlorhydrate d’acide 4-guanidinobenzoïque, 99+ %
Code produit 15456858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456858 5 g 5g
15446858 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456858 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60392.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42823-46-1
Formule moléculaire C8H10ClN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 215.637
Numéro MDL MFCD00040587
Clé InChI YETFLAUJROGBMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-guanidinobenzoic acid hydrochloride, n-4-carboxyphenyl guanidine hydrochloride, 4-guanidinobenzoic acid hcl, 4-guanidino benzoic acid hydrochloride, 4-amidinoamino benzoic acid, chloride, pubchem14981, pubchem14993, acmc-1an3m, ksc494a0j, 4-guanidino-benzoic acid-hcl salt
CID PubChem 3084875
Nom IUPAC 4-(diaminométhylidèneamino)acide benzoïque ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N=C(N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Guanidinobenzoic acid hydrochloride
Point de fusion 285°C (decomposition)
Formule linéaire H2NC(=NH)NHC6H4CO2H·HCl
Quantité 5 g
Beilstein 3718032
Poids de la formule 215.64
Pourcentage de pureté 99%