Learn More
Sel chlorhydride de l’acide 4-Guanidinobenzoïque, TRC
Code produit 30405498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30405498 25 g
30393565 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30405498 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG82130025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42823-46-1
Formule moléculaire C8 H9 N3 O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 215.64
Synonyme 4-Guanidinobenzoic Acid Hydrochloride
Nom IUPAC acide 4-carbamimidamidobenzoïque ; Chlorhydrate
SMILES Cl.NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Guanidinobenzoic Acid Hydrochloride Salt
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H9N3O2.ClH/c9-8(10)11-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13)(H4,9,10,11);1H
Poids de la formule 215.0462