Learn More
4-Guanidinobutanoic acid, MedChemExpress
Description
4-Guanidinobutanoic acid is a normal metabolite present in low concentrations.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Guanidinobutanoic acid |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 463-00-3 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C5H11N3O2 |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Informations sur la solubilité | H2O : 25 mg/mL (172.22 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CCCNC(N)=N |
| Show More |