Learn More
Acide 4-Guanidinobutanoïque, TRC
Code produit 30138105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138105 500 mg 500mg
30135154 1 g 1g
30003734 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138105 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG825100500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 463-00-3
Formule moléculaire C5 H11 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Synonyme Butanoic acid, 4-[(aminoiminomethyl)amino]-, Butyric acid, 4-guanidino- (6CI,8CI), 4-[(Aminoiminomethyl)amino]butanoic acid, 4-Guanidinobutyric acid, HL 6450, N-(4-Butanoic acid)guanidine, NSC 521717, γ-Guanidinebutyric acid, γ-Guanidinobutyric acid
Nom IUPAC Acide 4-guanidinobutanoïque
SMILES NC(=N)NCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Guanidinobutanoic acid
Formule InChI InChI=1S/C5H11N3O2/c6-5(7)8-3-1-2-4(9)10/h1-3H2,(H,9,10)(H4,6,7,8)
Quantité 500 mg
Poids de la formule 145.0851