Learn More
4-Heptylphénol, TRC
Code produit 30397329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30397329 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30397329 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH285813250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Heptylphenol
CAS 1987-50-4
Formule moléculaire C13 H20 O
Quantité 250 mg
Synonyme Phenol, 4-heptyl-, Phenol, p-heptyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Heptylphenol, 4-n-Heptylphenol, p-Heptylphenol, p-Hydroxy-n-heptylbenzene, p-Hydroxyheptylbenzene
Formule InChI InChI=1S/C13H20O/c1-2-3-4-5-6-7-12-8-10-13(14)11-9-12/h8-11,14H,2-7H2,1H3
SMILES CCCCCCCc1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-Heptylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 192.3
Poids de la formule 192.1514