Learn More
4-heptan-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347676
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11347676 5 g -
11357676 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347676 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11292.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 19781-81-8 | C7H12O | 112.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19781-81-8
Formule moléculaire C7H12O
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Numéro MDL MFCD00041588
Clé InChI CXVIEBMEWKSONY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 4-heptyn-2-ol, acmc-1c9g1, cxviebmewksony-uhfffaoysa
CID PubChem 89225
Nom IUPAC Hept-4-yn-2-ol
SMILES CCC#CCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Heptyn-2-ol
Densité 0.88
Point d’ébullition 67°C to 68°C (14 mmHg)
Point d’éclair 62°C (143°F)
Indice de réfraction 1.4515
Quantité 5 g
Beilstein 2232633
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 97%