Learn More
4-hexène-3-one, 98 %, isomère trans > 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307299
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11307299 10 g -
11317299 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307299 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27445.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2497-21-4 | C6H10O | 98.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2497-21-4
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.15
Numéro MDL MFCD00010631
Clé InChI FEWIGMWODIRUJM-HYXAFXHYSA-N
Synonyme 4-hexen-3-one, 2-hexen-4-one, 2-hexene-4-one, e-hex-4-en-3-one, 4-hexene-3-one, fema no. 3352, e-4-hexen-3-one, 4-hexen-3-one, predominantly trans, e-ch3ch=chc =o c2h5, trans-4-hexen-3-one
CID PubChem 5365811
Nom IUPAC (4Z)-hex-4-en-3-one
SMILES CCC(=O)\C=C/C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hexen-3-one
Densité 0.858
Point d’ébullition 135°C to 137°C
Point d’éclair 34°C (93°F)
Odeur Characteristic
Notes de pourcentage du dosage TRANS-isomère >95 %
Indice de réfraction 1.44
Quantité 10 g
Numéro UN UN1224
Poids de la formule 98.15
Pourcentage de pureté 98%