Learn More
4-hexylrésorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10674702 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10674702 25 g Flacon en verre -
10328530 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10674702 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197920250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 136-77-6 | C12H18O2 | 194.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136-77-6
Formule moléculaire C12H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.27
Numéro MDL MFCD00002284
Clé InChI WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol
CID PubChem 3610
Nom IUPAC 4-hexylbenzène-1,3-diol
SMILES CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hexylresorcinol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 65.0°C to 70.0°C
Couleur Orange à blanc ou rose
Point d’ébullition 333.0°C to 335.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 06, II, 904
Merck Index 15, 4748
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.5g/l (18°C). Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol,ether,chloroform,,acetone and vegetable oils
Poids de la formule 194.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre et/ou morceaux