Learn More
4-hydrazino-2,6-diméthylpyrimidine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10344802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10344802 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10089241 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10344802 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB10371CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 14331-56-7
Formule moléculaire C6H10N4
Poids moléculaire (g/mol) 138.174
Numéro MDL MFCD00102150
Clé InChI HVAYIAWJHRUOBC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 736395
Nom IUPAC (2,6-diméthylpyrimidine-4-yl)hydrazine
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)C)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydrazino-2, 6-dimethylpyrimidine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 4-hydrazino-2,6-dimethylpyrimidine, 4-hydrazinyl-2,6-dimethylpyrimidine, 2,6-dimethyl-4-hydrazinopyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4-yl hydrazine, 2,6-dimethyl-pyrimidin-4-yl-hydrazine, 2,4-dimethyl-6-hydra-zinopyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidine-4-ylhydrazine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl hydrazine, pyrimidine,4-hydrazinyl-2,6-dimethyl, pyrimidine, 4-hydrazinyl-2,6-dimethyl
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 95%