Learn More
4-Hydrazino-6-hydroxypyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Hydrazino-6-hydroxypyrimidine |
| CAS | 29939-37-5 |
| Formule moléculaire | C4 H6 N4 O |
| Quantité | 2 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6N4O/c5-8-3-1-4(9)7-2-6-3/h1-2H,5H2,(H2,6,7,8,9) |
| SMILES | NNc1cc(O)ncn1 |
| Nom IUPAC | 6-hydrazinylpyrimidine-4-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 126.12 |
| Poids de la formule | 126.0542 |