Learn More
Acide 4-hydrazinobenzènesulfonique, hémihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10434891 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize'
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement unitSize
10434891 50 g Flacon en verre -
10719911 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10434891 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 411780500
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 854689-07-9 | C6H8N2O31/2H2O | 197.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 854689-07-9 , 98-71-5
Formule moléculaire C6H8N2O31/2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 197.21
Numéro MDL MFCD00480958
Clé InChI OSOMMFVBTYFMBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydrazinylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-hydrazinobenzenesulfonic acid hydrate, phenylhydrazine-4-sulfonic acid hemihydrate, benzenesulfonic acid, 4-hydrazino-, monohydrate 9ci
CID PubChem 2849446
Nom IUPAC 4-acide hydrazinylbenzènesulfonique ; hydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)S(=O)(=O)O.O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid, hemihydrate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 285.0°C
Couleur Orange à jaune
Perte à la dessiccation 4% to 5%
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Merck Index 14, 4773
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 197.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid, hemihydrate
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.