Learn More
Acide 4-hydrazinobenzènesulfonique, hémihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10719911 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10719911 100 g Flacon en verre 100g
10434891 50 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10719911 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 411781000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 854689-07-9 | C6H8N2O3S·1/2H2O | 197.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 854689-07-9 , 98-71-5
Formule moléculaire C6H8N2O3S·1/2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 197.21
Numéro MDL MFCD00480958
Clé InChI OSOMMFVBTYFMBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydrazinylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-hydrazinobenzenesulfonic acid hydrate, phenylhydrazine-4-sulfonic acid hemihydrate, benzenesulfonic acid, 4-hydrazino-, monohydrate 9ci
CID PubChem 2849446
Nom IUPAC 4-acide hydrazinylbenzènesulfonique ; hydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)S(=O)(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid, hemihydrate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 285.0°C
Couleur Orange à jaune
Perte à la dessiccation 4% to 5%
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Merck Index 14, 4773
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 197.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid, hemihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.