Learn More
Acide 4-hydrazinobenzènesulfonique, TRC
Code produit 30402580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402580 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30402580 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH710120100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydrazinobenzenesulfonic Acid
CAS 98-71-5
Formule moléculaire C6 H8 N2 O3 S
Quantité 100 g
Synonyme p-Hydrazinobenzenesulfonic Acid, 4-Sulfophenylhydrazine, NSC 1608, Phenylhydrazine-4-sulfonic Acid, Phenylhydrazine-p-sulfonic Acid, Sulfanilic Acid Hydrazine, p-Hydrazinobenzenesulfonic Acid, p-Hydrazinophenylsulfonic Acid, p-Sulfophenylhydrazine
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2O3S/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)12(9,10)11/h1-4,8H,7H2,(H,9,10,11)
SMILES NNc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-hydrazinylbenzènesulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 188.2
Poids de la formule 188.0256