Learn More
Acide 4-hydrazinobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11441558 250 g 250g
11421558 10 g 10g
11431558 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11441558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13874.30
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 619-67-0 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-67-0
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.153
Numéro MDL MFCD00007581
Clé InChI PCNFLKVWBDNNOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydrazinobenzoic acid, p-hydrazinobenzoic acid, benzoic acid, 4-hydrazino, p-carboxyphenylhydrazine, 4-carboxyphenyl hydrazine, 4-carboxyphenylhydrazine, 4-hydrazino benzoic acid, benzoic acid, p-hydrazino, unii-b1r368je7o, ccris 7911
CID PubChem 12089
Nom IUPAC Acide 4-hydrazinylbenzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydrazinobenzoic acid
Point de fusion ∼216°C (decomposition)
Quantité 250 g
Beilstein 387378
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 97%