Learn More
Chlorhydrate d'acide 4-hydrazinobenzoïque-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Hydrazinobenzoic Acid-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1246816-67-0 |
| Formule moléculaire | C7H5D4ClN2O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 4-Hydrazinyl-benzoic Acid-d4 Hydrochloride, p-Hydrazino-benzoic Acid-d4 Hydrochloride, (4-Carboxyphenyl)hydrazine-d4 Monohydrochloride, 4-Carboxyphenylhydrazine-d4 Hydrochloride, 4-Carboxyphenylhydrazinium-d4 Chloride, 4-Hydrazinobenzoic Acid-d4 Hydrochloride, p-Carboxyphenylhydrazine-d4 Hydrochloride, p-Hydrazinobenzoic Acid-d4 Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8N2O2.ClH/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11;/h1-4,9H,8H2,(H,10,11);1H/i1D,2D,3D,4D; |
| SMILES | Cl.[2H]c1c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1NN |
| Nom IUPAC | chlorhydrate d'acide 2,3,5,6-tétradéutéro-4-hydrazinylbenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 192.64 |
| Poids de la formule | 192.0604 |