Learn More
Chlorhydrate d’acide 4-hydrazinobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499846 50 g 50g
11489846 10 g 10g
11409856 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499846 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20326.18
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 24589-77-3 | C7H9ClN2O2 | 188.61 g/mol
4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields. It may be used for the preparation of 4-(3-(2-(tert-butoxycarbonylamino)ethyl)-5-hydroxy-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’acide 4-hydrazinobenzoïque est une matière première et un intermédiaire importants utilisés dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il peut être utilisé pour la préparation de l’acide benzoïque 4-(3-(2-(tert-butoxycarbonylamino)éthyl)-5-hydroxy-1H-pyrazol-1-yl).
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24589-77-3
Formule moléculaire C7H9ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.61
Numéro MDL MFCD00039073
Clé InChI XHLQMKQBCHYRLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, p-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, benzoic acid, 4-hydrazino-, monohydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazinium chloride, p-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, ccris 7999, p-hydrazinobenzoic acid.hcl, 4-hydrazinobenzoic acid monohydrochloride
CID PubChem 90547
Nom IUPAC 4-acide hydrazinylbenzoïque ; Chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Point de fusion 252°C to 254°C (decomposition)
Quantité 50 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 188.61
Pourcentage de pureté 98%